Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210066-1G PC210066-500MG
APOSPC210066-1GEA 284 EUR
APOSPC210066-1G APOSPC210066-500MG
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Formule: C₁₈H₁₄ClF₃N₂O₄
Smeltpunt: 179…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28127025
CAS nummer: 1630103-73-9