1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210067-1G PC210067-500MG
APOSPC210067-1GEA 423 EUR
APOSPC210067-1G APOSPC210067-500MG
1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
1-Ethyl-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H,6H,7H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Formule: C₁₀H₁₀F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04139962
CAS nummer: 832727-80-7