2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210069-1G PC210069-500MG
APOSPC210069-1GEA 566 EUR
APOSPC210069-1G APOSPC210069-500MG
2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
Formule: C₁₃H₆Cl₂F₃N₃
MW: 332.108 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28127035
CAS nummer: 1630096-66-0