1-[(4E)-5-(Dimethylamino)-3-oxopent-4-en-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210073-1G
PC210073-500MG
APOSPC210073-1GEA
900
EUR
APOSPC210073-1G
APOSPC210073-500MG
1-[(4E)-5-(Dimethylamino)-3-oxopent-4-en-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
1-[(4E)-5-(Dimethylamino)-3-oxopent-4-en-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28347972 CAS nummer: 1644602-78-7 |