4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210074-1G PC210074-500MG
APOSPC210074-1GEA 896 EUR
APOSPC210074-1G APOSPC210074-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₀H₈ClF₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28347881
CAS nummer: 1644602-69-6