1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210076-1G PC210076-500MG
APOSPC210076-1GEA 896 EUR
APOSPC210076-1G APOSPC210076-500MG
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₁₀H₈ClF₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28347882
CAS nummer: 1644602-68-5