(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210078-1G PC210078-500MG
APOSPC210078-1GEA 896 EUR
APOSPC210078-1G APOSPC210078-500MG
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₇Cl₃F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28369722
CAS nummer: 1656294-84-6