8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210081-1G PC210081-500MG
APOSPC210081-1GEA 746 EUR
APOSPC210081-1G APOSPC210081-500MG
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Formule: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28506330
CAS nummer: 1708126-02-6