1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210082-1G PC210082-500MG
APOSPC210082-1GEA 300 EUR
APOSPC210082-1G APOSPC210082-500MG
1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
1,5-Dichloro-2-[(3-fluorophenyl)methoxy]-4-nitrobenzene
Formule: C₁₃H₈Cl₂FNO₃
Smeltpunt: 103…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28506331
CAS nummer: 1708126-05-9