2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}ethan-1-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210084-1G PC210084-500MG
APOSPC210084-1GEA 225 EUR
APOSPC210084-1G APOSPC210084-500MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}ethan-1-amine hydrochloride
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulphanyl}ethan-1-amine hydrochloride
Formule: C₈H₈ClF₃N₂S·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08447118
CAS nummer: 1177351-21-1