Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potassium trifluoro(4-(trifluoromethoxy)phenyl)borate
PC210104-1G PC210104-5G
APOSPC210104-1GEA 132 EUR
APOSPC210104-1G APOSPC210104-5G
Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate 95%
Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₆O·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18861588
CAS nummer: 1394827-04-3