1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210129-100MG PC210129-1G PC210129-250MG
APOSPC210129-100MGEA 170 EUR
APOSPC210129-100MG APOSPC210129-1G APOSPC210129-250MG
1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene ≥98%
1-(Cyclopropyloxy)-3,5-difluorobenzene
Formule: C₉H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16996191
CAS nummer: 1138331-79-9