Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210131-1G PC210131-250MG
APOSPC210131-1GEA 1070 EUR
APOSPC210131-1G APOSPC210131-250MG
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate
Formule: C₁₃H₁₁FO₃
MW: 234.223 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181239
CAS nummer: 1093073-40-5