6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210133-100MG PC210133-1G
APOSPC210133-100MGEA 0 EUR
APOSPC210133-100MG APOSPC210133-1G
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄FIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18381157
CAS nummer: 1260384-77-7