4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210136-1G PC210136-5G
APOSPC210136-1GEA 470 EUR
APOSPC210136-1G APOSPC210136-5G
4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
4-Ethyl-3-fluorophenol
Formule: C₈H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16658621
CAS nummer: 326493-65-6