2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210139-100MG PC210139-250MG
APOSPC210139-100MGEA 1450 EUR
APOSPC210139-100MG APOSPC210139-250MG
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde ≥98%
2-Fluoro-4,6-dimethoxy-benzaldehyde
Formule: C₉H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18906188
CAS nummer: 214492-73-6