N-(2-Fluoroethyl)aniline ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC210144-100MG PC210144-1G PC210144-250MG
APOSPC210144-100MGEA 0 EUR
APOSPC210144-100MG APOSPC210144-1G APOSPC210144-250MG
N-(2-Fluoroethyl)aniline ≥98%
N-(2-Fluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19217349
CAS nummer: 459-40-5