Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2151G-1G PC2151G-5G
APOSPC2151G-1GEA 58.4 EUR
APOSPC2151G-1G APOSPC2151G-5G
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane)
Formule: C₆F₁₃I
Kookpunt: 115 °C
Dichtheid: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082619
CAS nummer: 102780-88-1