2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2181-1G PC2181-5G
APOSPC2181-1GEA 135 EUR
APOSPC2181-1G APOSPC2181-5G
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol 97%
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol
Formule: C₁₁H₁₂F₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777113
CAS nummer: 196314-61-1