3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2189-1G PC2189-500MG
APOSPC2189-1GEA 469 EUR
APOSPC2189-1G APOSPC2189-500MG
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂S
MW: 214.257 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00816765
CAS nummer: 259544-93-9