3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2213-25G PC2213-5G
APOSPC2213-25GEA 492 EUR
APOSPC2213-25G APOSPC2213-5G
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₄F₆O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784329
CAS nummer: 199188-30-2