3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2239-1G PC2239-250MG
APOSPC2239-1GEA 211 EUR
APOSPC2239-1G APOSPC2239-250MG
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.117 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779330
CAS nummer: 133804-66-7