1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PC2241-1G PC2241-5G
APOSPC2241-1GEA 52.6 EUR
APOSPC2241-1G APOSPC2241-5G
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formule: C₂₀H₂₀F₂₆OSi₂
MW: 826.502 g/mol
Kookpunt: 81…82 °C (11 mm Hg)
Dichtheid: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00270970
CAS nummer: 71363-70-7