Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2253M-1G PC2253M-5G PC2253M-250MG
APOSPC2253M-1GEA 143 EUR
APOSPC2253M-1G APOSPC2253M-5G APOSPC2253M-250MG
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Dibromo(fluoro)acetic acid
Formule: C₂HBr₂FO₂
Kookpunt: 130 °C (60 mm Hg)
Smeltpunt: 40…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069082
CAS nummer: 353-99-1
UN: 3261
ADR: 8,III