1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2258-1G PC2258-5G
APOSPC2258-1GEA 264 EUR
APOSPC2258-1G APOSPC2258-5G
1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Formule: C₃H₂F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457545
CAS nummer: 4556-24-5
UN: 3161
ADR: 2.1,