2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2287-1G PC2287-250MG
APOSPC2287-1GEA 641 EUR
APOSPC2287-1G APOSPC2287-250MG
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formule: C₈H₃F₆NO₂
Kookpunt: 223…225 °C (760 mm Hg)
Smeltpunt: 26…29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972858
CAS nummer: 1978-06-9