1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2299-100G PC2299-25G PC2299-5G
APOSPC2299-100GEA 450 EUR
APOSPC2299-100G APOSPC2299-25G APOSPC2299-5G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 95%
1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Formule: C₁₄H₉ClF₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055343
CAS nummer: 35367-38-5