1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Bis[bromo(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
PC2338-25G PC2338-50G PC2338-5G
APOSPC2338-25GEA 552 EUR
APOSPC2338-25G APOSPC2338-50G APOSPC2338-5G
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Formule: C₄Br₂F₈O₂
Kookpunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094153
CAS nummer: 330562-48-6