4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Difluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2381-25G PC2381-5G
APOSPC2381-25GEA 514 EUR
APOSPC2381-25G APOSPC2381-5G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242.628 g/mol
Kookpunt: 265…266 °C
Dichtheid: 1.523 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094156
CAS nummer: 351003-34-4
UN: 3265
ADR: 8 II