3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2382-5G PC2382-25G
APOSPC2382-5GEA 246 EUR
APOSPC2382-5G APOSPC2382-25G
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242.628 g/mol
Kookpunt: 233…234 °C
Dichtheid: 1.509 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 97.8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094157
CAS nummer: 351003-38-8
UN: 3265
ADR: 8 II