2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2386-1G PC2386-5G
APOSPC2386-1GEA 176 EUR
APOSPC2386-1G APOSPC2386-5G
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline
Formule: C₈H₉BrFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04116317
CAS nummer: 887268-19-1