4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2421-1G PC2421-250MG
APOSPC2421-1GEA 672 EUR
APOSPC2421-1G APOSPC2421-250MG
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methoxymethyl)bromobenzene
Formule: C₈H₈BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116323
CAS nummer: 842167-67-3