4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2423-100MG PC2423-250MG PC2423-1G
APOSPC2423-100MGEA 87.9 EUR
APOSPC2423-100MG APOSPC2423-250MG APOSPC2423-1G
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene 96%
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene
Formule: C₈H₈BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116325
CAS nummer: 337535-43-0