1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2438-1G PC2438-500MG
APOSPC2438-1GEA 242 EUR
APOSPC2438-1G APOSPC2438-500MG
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Formule: C₄H₈BrF
Kookpunt: 95…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972692
CAS nummer: 19869-78-4
UN: 1993
ADR: 3,III