Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2472-25G PC2472-5G PC2472-1G
APOSPC2472-25GEA 395 EUR
APOSPC2472-25G APOSPC2472-5G APOSPC2472-1G
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Perfluoro-1,9-dibromo-2,5,8-trioxanonane
Formule: C₆Br₂F₁₂O₃
Kookpunt: 52 °C (25 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094159
CAS nummer: 330562-49-7