4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2475-1G PC2475-250MG
APOSPC2475-1GEA 403 EUR
APOSPC2475-1G APOSPC2475-250MG
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl
Formule: C₁₃H₈BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972698
CAS nummer: 134150-03-1