4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine
PC2478-1G PC2478-5G
APOSPC2478-1GEA 125 EUR
APOSPC2478-1G APOSPC2478-5G
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆BrF₃N₂O
MW: 271.035 g/mol
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777124
CAS nummer: 156425-07-9