1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol) 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2481-25G PC2481-5G
APOSPC2481-25GEA 1430 EUR
APOSPC2481-25G APOSPC2481-5G
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol) 97%
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol)
Formule: C₁₅H₃F₂₉O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460480
CAS nummer: 141977-66-4