3,4-Difluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2502-1G PC2502-250MG
APOSPC2502-1GEA 427 EUR
APOSPC2502-1G APOSPC2502-250MG
3,4-Difluoropyridine
3,4-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114246
CAS nummer: 82878-63-5
UN: 1993
ADR: 3,III