1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2542-1G PC2542-250MG
APOSPC2542-1GEA 658 EUR
APOSPC2542-1G APOSPC2542-250MG
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784288
CAS nummer: 473732-54-6