α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2543-1G PC2543-5G
APOSPC2543-1GEA 95 EUR
APOSPC2543-1G APOSPC2543-5G
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784285
CAS nummer: 820209-02-7