1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2548-1G
PC2548-5G
APOSPC2548-1GEA
177
EUR
APOSPC2548-1G
APOSPC2548-5G
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene 97%
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1,1,4,4,4-pentafluorobut-2-ene
Formule:
C₅HBrF₈ MW: 292.953 g/mol Kookpunt: 74…76 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07784212 CAS nummer: 885276-66-4 |