2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2552E-1G PC2552E-250MG
APOSPC2552E-1GEA 0 EUR
APOSPC2552E-1G APOSPC2552E-250MG
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O
Kookpunt: 58 °C (0,6 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221015
CAS nummer: 175205-88-6