2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2598-1G PC2598-100G PC2598-25G
APOSPC2598-1GEA 22 EUR
APOSPC2598-1G APOSPC2598-100G APOSPC2598-25G
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972708
CAS nummer: 121872-95-5
UN: 3265
ADR: 8,III