3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2607-1G PC2607-250MG
APOSPC2607-1GEA 52.6 EUR
APOSPC2607-1G APOSPC2607-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.008 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458073
CAS nummer: 178546-34-4