2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [5-(Trifluoromethyl)fur-2-yl]methanol, 5-(Trifluoromethyl)furfuryl alcohol
PC2621-1G PC2621-250MG
APOSPC2621-1GEA 476 EUR
APOSPC2621-1G APOSPC2621-250MG
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formule: C₆H₅F₃O₂
MW: 166.098 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060542
CAS nummer: 65865-28-3
UN: 1986
ADR: 3+6.1 III