2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2622-1G PC2622-5G
APOSPC2622-1GEA 95.1 EUR
APOSPC2622-1G APOSPC2622-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClFNO₃
Kookpunt: 128…130 °C (2,5 mm Hg)
Smeltpunt: 60…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458077
CAS nummer: 709-46-6
UN: 3261
ADR: 8,III