5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2624-1G PC2624-5G
APOSPC2624-1GEA 117 EUR
APOSPC2624-1G APOSPC2624-5G
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆BrFO₂S
Smeltpunt: 95…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458078
CAS nummer: 914636-38-7