2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2625-1G PC2625-5G
APOSPC2625-1GEA 39.5 EUR
APOSPC2625-1G APOSPC2625-5G
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆FNO₄S
Smeltpunt: 128…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458079
CAS nummer: 914636-41-2