4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2626-1G PC2626-5G
APOSPC2626-1GEA 125 EUR
APOSPC2626-1G APOSPC2626-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈FNO₂S
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08458080
CAS nummer: 914636-44-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III